CAS RN 57780-81-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
[1S-(1Alfa,3aBeta,4Beta,7aAlfa)]-4-[2-(2,5-Dihidroxifenil)etil]octahidro-1-hidroxi-7a-metil-5H-inden-5-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.