accessibility menu, dialog, popup

UserName

OSSOONOOONOO

CAS RN 57757-57-0

IUPAC Nombre: 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-({3-[(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxy]-3-oxopropyl}disulfanyl)propanoate
Sinónimos: 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-({3-[(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxy]-3-oxopropyl}disulfanyl)propanoate
Peso molecular (g/mol): 404.41
Fórmula molecular: C14H16N2O8S2
InChi Key: FXYPGCIGRDZWNR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C(CCSSCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON1C(=O)CCC1=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados