CAS RN 5747-92-2
IUPAC Nombre:
ethyl 1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate
Sinónimos:
ethyl 1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate
Peso molecular (g/mol):
233.31
Fórmula molecular:
C14H19NO2
InChi Key:
CYPXEPWPTXKUPL-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CCOC(=O)C1CCN(CC2=CC=CC=C2)C1
1
–
1
de
1
resultados
1
1-Bencilpirrolidina-3-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 5747-92-2 Fórmula molecular: C14H19NO2 Peso molecular (g/mol): 233.311 Número MDL: MFCD04039852 Clave InChI: CYPXEPWPTXKUPL-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: 1-benzyl-pyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester,ethyl 1-benzyl-pyrrolidine-3-carboxylate,3-pyrrolidinecarboxylic acid, 1-phenylmethyl-, ethyl ester,ethyl1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate,1-benzylpyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester,acmc-1asr8,1-benzyl-pyrrolidine-3-carboxylicacidethylester,ksc495s0t,1-benzyl-3-carboethoxypyrrolidine,ethyl 1-benzyl pyrrolidine-3-carboxylate PubChem CID: 11622765 Nombre IUPAC: 1-bencilpirrolidina-3-carboxilato de etilo SMILES: CCOC(=O)C1CCN(C1)CC2=CC=CC=C2