CAS RN 57452-32-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
rac-1,2,3,6,7,11b-hexahidro-2-[(4-oxociclohexil)carbonil]-4H-pirazino[2,1-a]isoquinolin-4-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
rac-1,2,3,6,7,11b-hexahidro-2-[(4-oxociclohexil)carbonil]-4H-pirazino[2,1-a]isoquinolin-4-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.