CAS RN 57415-36-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-(2-Piridinilmetil)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroetoxi)benzamida (Impureza de flecainida), TRC
CAS: 57415-36-8 Fórmula molecular: C17H14F6N2O3 Peso molecular (g/mol): 408.3 Sinónimo: Benzamide, N-(2-pyridinylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)-,N-(2-Pyridinylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide,2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)-N-(2-pyridylmethyl)benzamide,N-(Pyridin-2-ylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide SMILES: FC(F)(F)COc1ccc(OCC(F)(F)F)c(c1)C(=O)NCc2ccccn2