accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClNNH

CAS RN 57260-67-0

IUPAC Nombre: 1-(3,4-dichlorophenyl)piperazine
Sinónimos: 1-(3,4-dichlorophenyl)piperazine
Peso molecular (g/mol): 231.12
Fórmula molecular: C10H12Cl2N2
InChi Key: PXFJLKKZSWWVRX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC=C(C=C1Cl)N1CCNCC1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados