CAS RN 5714-08-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3,3',5-Triiodo-D-tironina, TRC
CAS: 5714-08-9 Fórmula molecular: C15 H12 I3 N O4 Peso molecular (g/mol): 650.97 Sinónimo: D-3-[4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]alanine,(+)-Triiodothyronine,3,5,3'-D-Triiodothyronine,3,5,3'-Triiodo-D-thyronine,D-3,5,3'-Triiodothyronine,D-Triiodothyronin,D-Triiodothyronine,DT 3,Detrothyronine,Dextrotriiodothyronine,NSC 46046,(R)-2-Amino-3-(4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl)propanoic Acid Nombre IUPAC: (2R)-2-amino-3-[4-(4-hidroxi-3-iodofenoxi)-3,5-diiodofenil]ácido propanoico SMILES: N[C@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)C(=O)O