CAS RN 5713-61-1
IUPAC Nombre:
magnesium(2+) thiophen-2-ide bromide
Sinónimos:
magnesium(2+) thiophen-2-ide bromide
Peso molecular (g/mol):
187.34
Fórmula molecular:
C4H3BrMgS
InChi Key:
HTJPDOPKPWUNBX-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
[Mg++].[Br-].S1C=CC=[C-]1
1
–
1
de
1
resultados