accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CH3CCH3OONHNOOOOCH3

CAS RN 57113-90-3

IUPAC Nombre: methyl 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-nitrobenzoate
Sinónimos: methyl 2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-nitrobenzoate
Peso molecular (g/mol): 296.28
Fórmula molecular: C13H16N2O6
InChi Key: VEDIIGMQOAWKGH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=C(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=CC=C1)[N+]([O-])=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados