accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3

CAS RN 571-58-4

IUPAC Nombre: 1,4-dimethylnaphthalene
Sinónimos: 1,4-dimethylnaphthalene epa pesticide chemical code 055802 1,4-dimethylnapthalene
Peso molecular (g/mol): 156.23
Fórmula molecular: C12H12
InChi Key: APQSQLNWAIULLK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C2C=CC=CC2=C(C)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados