CAS RN 571-24-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
17alfa-Hidroxi-5alfa-androstán-3-uno, TRC
CAS: 571-24-4 Fórmula molecular: C19H30O2 Peso molecular (g/mol): 290.44 Sinónimo: Androstan-3-one, 17-hydroxy-, (5α,17α)-,5α-Androstan-3-one, 17α-hydroxy- (8CI),(5α,17α)-17-Hydroxyandrostan-3-one,17-epi-Dihydrotestosterone,17α-Hydroxy-5α-androstan-3-one,17α-Hydroxy-5α-androstane-3-one,5α-Androstan-17α-ol-3-one,Dihydroepitestosterone,epi-Dihydrotestosterone,17-epi-Androstanolone SMILES: C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@H]2O