CAS RN 57028-96-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Clorhidrato de polihexametileneguanidina, TRC
CAS: 57028-96-3 Fórmula molecular: C9H21N3 Peso molecular (g/mol): 171.28 Sinónimo: 1,6-Hexanediamine-guanidine hydrochloride Copolymer,Akacid ForteGuanidine Hydrochloride-1,6-hexamethylenediamine Copolymer;Guanidine Hydrochloride-1,6-hexanediamine Copolymer;Guanidine Hydrochloride-hexamethylenediamine Copolymer;Hexamethylene Diamine-guanidine Hydrochloride Copolymer,Hygisoft,Metacide;Metacide (Fungicide),Agrosept Forte Nombre IUPAC: 1,2-dibutilguanidina SMILES: Cl.NCCCCCCN.NC(=N)N