accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NNCH3HO

CAS RN 57012-20-1

IUPAC Nombre: (1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
Sinónimos: (2,5-dimethylpyrazol-3-yl)methanol
Peso molecular (g/mol): 126.16
Fórmula molecular: C6H10N2O
InChi Key: GUJDKMVLHCJODO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN1N=C(C)C=C1CO

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados