accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3OONBr

CAS RN 569660-97-5

IUPAC Nombre: tert-butyl 3-bromopyrrolidine-1-carboxylate
Sinónimos: tert-butyl 3-bromopyrrolidine-1-carboxylate
Peso molecular (g/mol): 250.14
Fórmula molecular: C9H16BrNO2
InChi Key: QJTKPXFJOXKUEY-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(Br)C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados