accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH3(S)(R)HO

CAS RN 5691-37-2

IUPAC Nombre: (1S,2R)-2-(hydroxymethyl)cyclohexan-1-aminium
Sinónimos: (1S,2R)-2-(hydroxymethyl)cyclohexan-1-aminium
Peso molecular (g/mol): 130.21
Fórmula molecular: C7H16NO
InChi Key: GCWPGEWXYDEQAY-BQBZGAKWSA-O
SMILES: [NH3+][C@H]1CCCC[C@H]1CO

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados