CAS RN 56883-39-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Azido-2-desoxi-D-glucosa, TRC
CAS: 56883-39-7 Fórmula molecular: C6 H11 N3 O5 Peso molecular (g/mol): 205.17 Nombre IUPAC: (3R,4R,5S,6R)-3-azido-6-(hidroximetil)oxano-2,4,5-triol SMILES: OC[C@H]1OC(O)[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](O)[C@@H]1O