CAS RN 5684-70-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido cis-5-tetradecenoico, TRC
CAS: 5684-70-8 Fórmula molecular: C14 H26 O2 Peso molecular (g/mol): 226.36 Sinónimo: cis-δ5-Tetradecenoic Acid,(Z)-5-Tetradecenoic Acid,C14:1w9,(5Z)-5-Tetradecenoic Acid Nombre IUPAC: (Z)-tetradec-5-ácido enoico SMILES: CCCCCCCC\C=C/CCCC(=O)O