CAS RN 56741-95-8
IUPAC Nombre:
2-amino-5-bromo-6-phenyl-1,4-dihydropyrimidin-4-one
Sinónimos:
bropirimine
Peso molecular (g/mol):
266.1
Fórmula molecular:
C10H8BrN3O
InChi Key:
CIUUIPMOFZIWIZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NC1=NC(=O)C(Br)=C(N1)C1=CC=CC=C1
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ Bropirimine
CAS: 56741-95-8 Fórmula molecular: C10H8BrN3O