CAS RN 56734-11-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Metanosulfonil-4-fenil-pirimidina, TRC
CAS: 56734-11-3 Fórmula molecular: C11H10N2O2S Peso molecular (g/mol): 234.27 Nombre IUPAC: 2-metilsulfonil-4-fenilpirimidina SMILES: CS(=O)(=O)c1nccc(n1)c2ccccc2