CAS RN 56683-54-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(Z)-Hexadec-11-en-1-ol, TRC
CAS: 56683-54-6 Fórmula molecular: C16 H32 O Peso molecular (g/mol): 240.42 Sinónimo: 11-Hexadecen-1-ol, (Z)-,(11Z)-11-Hexadecen-1-ol,(Z)-11-Hexadecen-1-ol,(Z)-11-Hexadecenol,cis-11-Hexadecen-1-ol Nombre IUPAC: (Z)-hexadec-11-en-1-ol SMILES: CCCC\C=C/CCCCCCCCCCO