CAS RN 56610-81-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-(5-Mercaptotetrazol-1-il)etanol, TRC
CAS: 56610-81-2 Fórmula molecular: C3 H6 N4 O S Peso molecular (g/mol): 146.17 Sinónimo: 1,2-Dihydro-1-(2-hydroxyethyl)-5H-tetrazole-5-thione,1-(2-Hydroxyethyl)-1H-tetrazole-5-thiol,1-(2-Hydroxyethyl)-5-mercapto-1H-tetrazole,1-(2-Hydroxyethyl)-5-mercaptotetrazole,1-(2-Hydroxyethyl)tetrazole-5-thiol,5-Mercapto-1-(2-hydroxyethyl)-1H-tetrazole,5-Mercapto-1-tetrazoleethanol,[1-(2-Hydroxyethyl)-1H-1H-tetrazol-5-yl]thiol Nombre IUPAC: 2-(5-sulfaniltetrazol-1-il)etanol SMILES: OCCn1nnnc1S