accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NNNNSNOH2NOH3CSOO

CAS RN 56610-72-1

IUPAC Nombre: diphenylmethyl 7-amino-7-methoxy-3-{[(1-methyl-1H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)sulfanyl]methyl}-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
Sinónimos: diphenylmethyl 7-amino-7-methoxy-3-{[(1-methyl-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)sulfanyl]methyl}-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
Peso molecular (g/mol): 524.61
Fórmula molecular: C24H24N6O4S2
InChi Key: QGXKMJVEULWQSB-UHFFFAOYNA-N
SMILES: COC1(N)C2SCC(CSC3=NN=NN3C)=C(N2C1=O)C(=O)OC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados