CAS RN 5660-24-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Metil-1H-quinolina-4-ona, TRC
CAS: 5660-24-2 Fórmula molecular: C10H9NO Peso molecular (g/mol): 159.18 Sinónimo: 2-Methyl-4(1H)-quinolinone,2-Methyl-1,4-dihydro-4-oxoquinoline,2-Methyl-1,4-dihydroquinolin-4-one,2-Methyl-1H-quinolin-4-one,2-Methyl-4(1H)-quinolone,2-Methyl-4-quinolinone,4(1H)-Quinaldone Nombre IUPAC: 2-metil-1H-quinolin-4-ona SMILES: CC1=CC(=O)c2ccccc2N1