CAS RN 56570-03-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Lewis Un trisacárido, TRC
CAS: 56570-03-7 Fórmula molecular: C20 H35 N O15 Peso molecular (g/mol): 529.49 Nombre IUPAC: N-[(3R,4R,5S,6R)-2-hidroxi-6-(hidroximetil)-4-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-5-[(2S,3S,4R,5S,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxioxan-3-il]acetamida SMILES: C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO)OC(O)[C@H](NC(=O)C)[C@H]2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O