accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2OHOHO

CAS RN 565-71-9

IUPAC Nombre: 3-amino-2-hydroxypropanoic acid
Sinónimos: isoserine
Peso molecular (g/mol): 105.09
Fórmula molecular: C3H7NO3
InChi Key: BMYNFMYTOJXKLE-UHFFFAOYNA-N
SMILES: NCC(O)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)