accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2OH2OHClCH3(R)(R)(S)OH(R)(S)NCH3H3CONH2OHO(S)OHOOHOH(Z)

CAS RN 564-25-0

IUPAC Nombre: (2Z,4S,4aR,5S,5aR,6R,12aS)-2-[amino(hydroxy)methylidene]-4-(dimethylamino)-5,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,2,3,4,4a,5,5a,6,12,12a-decahydrotetracene-1,3,12-trione dihydrate hydrochloride
Sinónimos: doxytetracycline dihydrate hydrochloride
Peso molecular (g/mol): 516.93
Fórmula molecular: C22H29ClN2O10
InChi Key: KWOLJWUETSQNHB-CFLUDCDHSA-N
SMILES: O.O.Cl.C[C@@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@H](N(C)C)C(=O)\C(=C(/N)O)C(=O)[C@@]3(O)C(=O)C2=C(O)C2=C(O)C=CC=C12

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados