CAS RN 5633-18-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Melengestrol, TRC
CAS: 5633-18-1 Fórmula molecular: C23 H30 O3 Peso molecular (g/mol): 354.48 Sinónimo: Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 17-hydroxy-6-methyl-16-methylene-,17-Hydroxy-6-methyl-16-methylenepregna-4,6-diene-3,20-dione,Melengesterol,Melengestrel,Melengestrol Nombre IUPAC: (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetil-17-hidroxi-6,10,13-trimetil-16-metilideno-1,2,8,9,11,12,14,15-octahidrociclopenta[a]fenantra-3-one SMILES: CC(=O)[C@@]1(O)C(=C)C[C@H]2[C@@H]3C=C(C)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C