accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2NNN

CAS RN 562803-76-3

IUPAC Nombre: 1-{3-[(1H-pyrazol-1-yl)methyl]phenyl}methanamine
Sinónimos: 1-[3-(pyrazol-1-ylmethyl)phenyl]methanamine
Peso molecular (g/mol): 187.25
Fórmula molecular: C11H13N3
InChi Key: XKFHMAZBNKKNMT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NCC1=CC=CC(CN2C=CC=N2)=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados