CAS RN 56225-81-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N,N-Dimetil-3-(p-trifluorometilfenoxi)-3-fenilpropilamina, TRC
CAS: 56225-81-1 Fórmula molecular: C18H20F3NO Peso molecular (g/mol): 323.35 Sinónimo: N,N-Dimethyl-gamma-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine,N,N-Dimethyl-[3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propyl]amine;N,N-Dimethyl-3-phenyl-3-(4-(trifluoromethyl)phenoxy)propan-1-amine Nombre IUPAC: N,N-dimetil-3-fenil-3-[4-(trifluorometil)fenoxi]propano-1-amina SMILES: CN(C)CCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2