CAS RN 562099-68-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Decabromodifenil Éter-13C12, TRC
CAS: 562099-68-7 Fórmula molecular: 13C12 Br10 O Peso molecular (g/mol): 971.08 Sinónimo: Benzene-13C6, 1,1'-oxybis[2,3,4,5,6-pentabromo-,1,1'-Oxybis[2,3,4,5,6-pentabromobenzene-13C6],BDE-209-13C12,PBDE 209 (13C12),Decabromodiphenyl ether (13C12),Decabromodiphenyl ether 13C12 Nombre IUPAC: 1,2,3,4,5-pentabromo-6-(2,3,4,5,6-pentabromo(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trien-1-il)oxi(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trieno SMILES: Br[13c]1[13c](Br)[13c](Br)[13c](O[13c]2[13c](Br)[13c](Br)[13c](Br)[13c](Br)[13c]2Br)[13c](Br)[13c]1Br