CAS RN 56181-82-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
3-(4'-Bromo[1,1'-bifenil]-4-il)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftalenol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
3-(4'-Bromo[1,1'-bifenil]-4-il)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftalenol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
3-(4'-Bromo[1,1'-bifenil]-4-il)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftalenol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.