CAS RN 56146-89-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
2-Acetamido-2-desoxi-N-[N-(benciloxicarbonil)-Epsilon-aminocaproil]-Beta-D-glucopiranosilamina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2-Acetamido-2-desoxi-N-[N-(benciloxicarbonil)-Epsilon-aminocaproil]-Beta-D-glucopiranosilamina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
2-Acetamido-2-desoxi-N-[N-(benciloxicarbonil)-Epsilon-aminocaproil]-Beta-D-glucopiranosilamina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.