CAS RN 56120-28-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4,4'-Ácido Diazoaminodibenzensulfónico Sal Sódica, TRC
CAS: 56120-28-6 Fórmula molecular: C12 H9 N3 O6 S2 . 2 Na Peso molecular (g/mol): 401.33 Sinónimo: Benzenesulfonic acid, 4-[3-(4-sulfophenyl)-1-triazen-1-yl]-, sodium salt (1:2),Benzenesulfonic acid, 4,4'-(1-triazene-1,3-diyl)bis-, disodium salt (9CI),Benzenesulfonic acid, 4,4'-diazoaminodi-, disodium salt (6CI) Nombre IUPAC: disodio; 4-[(2E)-2-(4-sulfonatofenil)iminohidrazil]benzenosulfonato SMILES: [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(NN=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)[O-])cc1