CAS RN 561-56-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Giberelín A5, TRC
CAS: 561-56-8 Fórmula molecular: C19 H22 O5 Peso molecular (g/mol): 330.38 Sinónimo: 4a,7-Dihydroxy-1-methyl-8-methylene-4aα,4bβ-Gibb-2-ene-1α,10β-dicarboxylic Acid 1,4a-Lactone,GA5,GA5 (Gibberellin) SMILES: C[C@]12C=CC[C@@]3(OC1=O)[C@@H]4CC[C@]5(O)C[C@]4(CC5=C)[C@H]([C@H]23)C(=O)O