accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OPSOCH3SSOOCH3CH3H3C

CAS RN 56070-16-7

IUPAC Nombre: O,O-diethyl {[(2-methylpropane-2-sulfonyl)methyl]sulfanyl}phosphonothioate
Sinónimos: terbufos sulfone
Peso molecular (g/mol): 320.42
Fórmula molecular: C9H21O4PS3
InChi Key: DWZSTEUTHNUVQD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOP(=S)(OCC)SCS(=O)(=O)C(C)(C)C

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados