CAS RN 56070-15-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Terbufoxon Sulfona, TRC
CAS: 56070-15-6 Fórmula molecular: C9 H21 O5 P S2 Peso molecular (g/mol): 304.36 Sinónimo: Phosphorothioic acid, S-[[(1,1-dimethylethyl)sulfonyl]methyl] O,O-diethyl ester,O,O-Diethyl S-(tert-butylsulfonyl)methyl phosphorothioate,Terbufos oxon sulfone,Terbufoxon sulfone Nombre IUPAC: 2-(dietoxfosforilsulfanilmetilsulfonil)-2-metilpropano SMILES: CCOP(=O)(OCC)SCS(=O)(=O)C(C)(C)C