CAS RN 560-54-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Estrofantídolo, TRC
CAS: 560-54-3 Fórmula molecular: C23 H34 O6 Peso molecular (g/mol): 406.51 Sinónimo: (3β,5β)-3,5,14,19-Tetrahydroxy-card-20(22)-enolide,k-Strophanthidol Nombre IUPAC: 3-[(3S,5S,10R,13R,14S,17R)-3,5,14-trihidroxi-10-(hidroximetil)-13-metil-2,3,4,6,7,8,9,11,12,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantrina-17-il]-2H-furano-5-una SMILES: C[C@]12CCC3C(CC[C@]4(O)C[C@@H](O)CC[C@]34CO)[C@@]1(O)CC[C@@H]2C5=CC(=O)OC5