CAS RN 56-82-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
DL-gliceraldehído, TRC
CAS: 56-82-6 Fórmula molecular: C3H6O3 Peso molecular (g/mol): 90.08 Sinónimo: (±)-2,3-Dihydroxy-propanal,(±)-Glyceraldehyde,2,3-Dihydroxypropanal,2,3-Dihydroxypropionaldehyde,DL-Glyceric aldehyde,Glyceraldehyde,Glyceric aldehyde,Glycerinaldehyde,Glycerose,NSC 67934,dl-Glyceraldehyde,alpha,beta-Dihydroxypropionaldehyde Nombre IUPAC: 2,3-dihidroxipropanal SMILES: OCC(O)C=O