accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOONHSNNOO

CAS RN 55981-09-4

IUPAC Nombre: 2-[(5-nitro-1,3-thiazol-2-yl)carbamoyl]phenyl acetate
Sinónimos: nitazoxanide phavic-1 tizoxanide glucuronide alinia fental nitazoxanida [inn-spanish] nitazoxanid nitazoxanidum
Peso molecular (g/mol): 307.28
Fórmula molecular: C12H9N3O5S
InChi Key: YQNQNVDNTFHQSW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)OC1=CC=CC=C1C(=O)NC1=NC=C(S1)[N+]([O-])=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (3)
Grado 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados