CAS RN 5591-29-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Clorhidrato de Etafedrina (mezcla de diastereómeros), TRC
CAS: 5591-29-7 Fórmula molecular: C12 H19 N O . Cl H Peso molecular (g/mol): 229.75 Sinónimo: Etafedrine Hydrochloride (mixture of diastereomers),Ethylephedrine Hydrochloride,α-[1-(Ethylmethylamino)ethyl]benzenemethanol Hydrochloride,α-[1-(Ethylmethylamino)ethyl]benzyl Alcohol Hydrochloride,Ditenate,Novedrine Hydrochloride Nombre IUPAC: 2-[etil(metil)amino]-1-fenilpropan-1-ol; Cloruro SMILES: Cl.CCN(C)C(C)C(O)c1ccccc1