accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClH2NNHNOONOO

CAS RN 55907-61-4

IUPAC Nombre: hydrogen (2,4-dinitrophenyl)hydrazine chloride
Sinónimos: hydrogen 2,4-dinitrophenylhydrazine chloride
Peso molecular (g/mol): 234.6
Fórmula molecular: C6H7ClN4O4
InChi Key: PUYFAZQODQZOFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].NNC1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados