CAS RN 5588-29-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Fenmetramida, LoGiCal
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.