CAS RN 55879-47-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
6Beta-Hidroxi Dexametasona, TRC
CAS: 55879-47-5 Fórmula molecular: C22H29FO6 Peso molecular (g/mol): 408.46 Sinónimo: Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-6,11,17,21-tetrahydroxy-16-methyl-, (6β,11β,16α)-,(6β,11β,16α)-9-Fluoro-6,11,17,21-tetrahydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione,6-Hydroxydexamethasone,6β-Hydroxydexamethasone SMILES: C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@@H](O)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO