accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH4H3CSOOOCH3OBr

CAS RN 55870-50-3

IUPAC Nombre: ammonium {3-bromo-1,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-7-yl}methanesulfonate
Sinónimos: ammonium {3-bromo-1,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-7-yl}methanesulfonate
Peso molecular (g/mol): 328.22
Fórmula molecular: C10H18BrNO4S
InChi Key: GFBVBBRNPGPROZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: [NH4+].CC1(CS([O-])(=O)=O)C2CCC1(C)C(=O)C2Br
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados