accessibility menu, dialog, popup

UserName

SNHNS

CAS RN 5585-19-3

IUPAC Nombre: 5-phenyl-2,3-dihydro-1,3,4-thiadiazole-2-thione
Sinónimos: 5-phenyl-3H-1,3,4-thiadiazole-2-thione
Peso molecular (g/mol): 194.27
Fórmula molecular: C8H6N2S2
InChi Key: ZTLMHGOWADYAHM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: S=C1NN=C(S1)C1=CC=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados