accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CHNOOH3CFFF

CAS RN 55804-70-1

IUPAC Nombre: 7-(ethylamino)-6-methyl-4-(trifluoromethyl)-2H-chromen-2-one
Sinónimos: 7-(ethylamino)-6-methyl-4-(trifluoromethyl)chromen-2-one
Peso molecular (g/mol): 271.24
Fórmula molecular: C13H12F3NO2
InChi Key: NRZJOTSUPLCYDJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCNC1=C(C)C=C2C(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados