CAS RN 5578-82-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1,4-Dioxaciclotetradecano-5,14-diona, TRC
CAS: 5578-82-5 Fórmula molecular: C12 H20 O4 Peso molecular (g/mol): 228.28 Sinónimo: Cyclic Ethylene Ester Sebacic Acid,Cyclic Ethylene Decanedioate,Cyclic 1,2-Ethanediyl Ester Decanedioic Acid,Cyclic Sebacate Ethylene Glycol,Ethylene Sebacate; Nombre IUPAC: 1,4-dioxaciclotetradecano-5,14-dión SMILES: O=C1CCCCCCCCC(=O)OCCO1