CAS RN 557-25-5
IUPAC Nombre:
2,3-dihydroxypropyl butanoate
Sinónimos:
1-monobutyrin
Peso molecular (g/mol):
162.19
Fórmula molecular:
C7H14O4
InChi Key:
RIEABXYBQSLTFR-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CCCC(=O)OCC(O)CO
1
–
2
de
2
resultados
1
Glicerol 1-Monobutirato (grado técnico), TRC
CAS: 557-25-5 Fórmula molecular: C7H14O4 Peso molecular (g/mol): 162.18 Sinónimo: 1-Monobutyrin,2,3-Dihydroxypropyl Butyrate,Glycerol 1-Monobutyrate,Glycerol α-Monobutyrate,Glycerol-α-mono-n-butyrate,Glyceryl 3-Monobutyrate NSC 8451,α-Monobutyrin Nombre IUPAC: 2,3-dihidroxipropil butanoato SMILES: CCCC(=O)OCC(O)CO
2
1-monobutirato de glicerol (grado técnico), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.