CAS RN 55699-12-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Ácido [4-(1,1-dimetiletil)-3-hidroxi-2,6-dimetilfenil]acético, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
4-tert-butil-2,6-dimetil-3-hidroxifenilacético, TRC
CAS: 55699-12-2 Fórmula molecular: C14 H20 O3 Peso molecular (g/mol): 236.31 Sinónimo: [4-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]acetic Acid,Oxymetazoline Hydrochloride Imp. D (EP) Nombre IUPAC: Ácido 2-(4-tert-butil-3-hidroxi-2,6-dimetilfenil)acético SMILES: Cc1cc(c(O)c(C)c1CC(=O)O)C(C)(C)C