CAS RN 55685-75-1
IUPAC Nombre:
(4-chloro-2-methoxyphenyl)methanol
Sinónimos:
(4-chloro-2-methoxyphenyl)methanol
Peso molecular (g/mol):
172.61
Fórmula molecular:
C8H9ClO2
InChi Key:
AXXPZAITCCIOIA-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=C(CO)C=CC(Cl)=C1
1
–
1
de
1
resultados
1
Alcohol 4-cloro-2-metoxibencílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 55685-75-1 Fórmula molecular: C8H9ClO2 Peso molecular (g/mol): 172.61 Número MDL: MFCD02683547 Clave InChI: AXXPZAITCCIOIA-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: 4-chloro-2-methoxybenzyl alcohol,4-chloro-2-methoxyphenyl methanol,4-chloro-2-methoxy-phenyl-methanol,benzenemethanol, 4-chloro-2-methoxy,4-chloro-2-methoxybenzyl alcohol 97 PubChem CID: 3549393 Nombre IUPAC: (4-cloro-2-metoxifenil)metanol SMILES: COC1=C(CO)C=CC(Cl)=C1